Tisk…
3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-6-chloro-4-(trifluoromethyl)phenol, 3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1990-250MG PC1990-1G
APOSPC1990-250MGEA 4960 CZK
APOSPC1990-250MG APOSPC1990-1G
3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride 98%
3-Amino-5-chloro-4-hydroxybenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211,569 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777110
CAS číslo: 78068-81-2