Tisk…
5-Amino-6-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1978-1G PC1978-5G
APOSPC1978-1GEA 1040 CZK
APOSPC1978-1G APOSPC1978-5G
5-Amino-6-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
5-Amino-6-bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₄BrF₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972651
CAS číslo: 887267-84-7