Tisk…
Aluminium trifluoroacetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1976-1G PC1976-5G
APOSPC1976-1GEA 4170 CZK
APOSPC1976-1G APOSPC1976-5G
Aluminium trifluoroacetate 97%
Aluminium trifluoroacetate
Vzorec: Al·3CF₃CO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411227
CAS číslo: 36554-89-9