Tisk…
Methyl 2-fluoropropanoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC19689-1G PC19689-25G PC19689-5G
APOSPC19689-1GEA 2690 CZK
APOSPC19689-1G APOSPC19689-25G APOSPC19689-5G
Methyl 2-fluoropropanoate 98%
Methyl 2-fluoropropanoate
Vzorec: C₄H₇FO₂
Bod varu: 107…108 °C
Hustota: 1,0806 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972939
CAS číslo: 2366-56-5
UN: 1993
ADR: 3,III