Tisk…
3-Fluoro-2-hydrazinopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Fluoropyridin-2-yl)hydrazine, 3-Fluoro-2-hydrazinylpyridine
PC1968-1G PC1968-5G PC1968-250MG
APOSPC1968-1GEA 910 CZK
APOSPC1968-1G APOSPC1968-5G APOSPC1968-250MG
3-Fluoro-2-hydrazinopyridine
3-Fluoro-2-hydrazinopyridine
Vzorec: C₅H₆FN₃
MW: 127,12 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09998071
CAS číslo: 887266-57-1