Tisk…

5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethan-1-one, 3',4'-(Difluoromethylenedioxy)acetophenone

PC1955-1G PC1955-250MG
APOSPC1955-1GEA 14060 CZK
APOSPC1955-1G APOSPC1955-250MG
5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₉H₆F₂O₃
MW: 200,139 g/mol
Bod varu: 97…99 °C (7,5 mm Hg)
Bod tání: 31…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07777109
CAS číslo: 136593-45-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR