Tisk…
4-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)ethan-1-one, 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)ethanone, 2',3'-(Difluoromethylenedioxy)acetophenone
PC1954-1G PC1954-250MG
APOSPC1954-1GEA 7440 CZK
APOSPC1954-1G APOSPC1954-250MG
4-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
4-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₉H₆F₂O₃
MW: 200,139 g/mol
Bod varu: 87…89 °C (12 mm Hg)
Bod tání: 32…33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458053
CAS číslo: 126120-83-0