Tisk…
Zinc(II) perfluorobutane-1-sulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1941-5G PC1941-25G
APOSPC1941-5GEA 3210 CZK
APOSPC1941-5G APOSPC1941-25G
Zinc(II) perfluorobutane-1-sulphonate
Zinc(II) perfluorobutane-1-sulphonate
Vzorec: Zn(C₄F₉O₃S)₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094139
CAS číslo: 502457-69-4