7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1931G-1G
PC1931G-5G
APOSPC1931G-1GEA
3510
CZK
APOSPC1931G-1G
APOSPC1931G-5G
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
7-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec:
C₁₀H₅ClF₃NO Bod tání: >280 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00126367 CAS číslo: 57124-20-6 |