Tisk…
2-(4-Chlorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-α,α-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, Bis(trifluoromethyl)(4-chlorophenyl)carbinol, 1-Chloro-4-[perfluoro(2-hydroxyprop-2-yl)]benzene
PC1931B-1G
APOSPC1931B-1GEA 3110 CZK
APOSPC1931B-1G
2-(4-Chlorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 98%
2-(4-Chlorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Vzorec: C₉H₅ClF₆O
MW: 278.579 g/mol
Bod varu: 189…191 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041489
CAS číslo: 2010-63-1