Tisk…
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1868-1G PC1868-5G
APOSPC1868-1GEA 4300 CZK
APOSPC1868-1G APOSPC1868-5G
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784304
CAS číslo: 38470-22-3