Tisk…
Ethyl 3-oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl [4-(trifluoromethyl)benzoyl]acetate, Ethyl 3-oxo-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoate
PC1854-5G
APOSPC1854-5GEA 2690 CZK
APOSPC1854-5G
Ethyl 3-oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
Ethyl 3-oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
Vzorec: C₁₂H₁₁F₃O₃
MW: 260,209 g/mol
Bod varu: 248…249 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424818
CAS číslo: 106263-53-0