Tisk…
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1853-10G PC1853-25G PC1853-100G
APOSPC1853-10GEA 2320 CZK
APOSPC1853-10G APOSPC1853-25G APOSPC1853-100G
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride 98%
3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇HCl₂F₃O
MW: 228,983 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039245
CAS číslo: 101513-78-4
UN: 3265
ADR: 8,III