Tisk…
Ethyl 3-(2,5-difluorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1843-100MG PC1843-1G PC1843-250MG
APOSPC1843-100MGEA 2490 CZK
APOSPC1843-100MG APOSPC1843-1G APOSPC1843-250MG
Ethyl 3-(2,5-difluorophenyl)-3-oxopropanoate 95+%
Ethyl 3-(2,5-difluorophenyl)-3-oxopropanoate
Vzorec: C₁₁H₁₀F₂O₃
MW: 228,192 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07783808
CAS číslo: 887267-53-0