Tisk…
Ethyl 6-fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1804-1G PC1804-5G
APOSPC1804-1GEA 6390 CZK
APOSPC1804-1G APOSPC1804-5G
Ethyl 6-fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl 6-fluoro-2-methylquinoline-3-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₂FNO₂
MW: 233.238 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03541053
CAS číslo: 282540-26-5