Tisk…
1,1,1,2,2-Pentafluoropentan-3-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1792-1G PC1792-5G
APOSPC1792-1GEA 6720 CZK
APOSPC1792-1G APOSPC1792-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoropentan-3-ol
1,1,1,2,2-Pentafluoropentan-3-ol
Vzorec: C₅H₇F₅O
Bod varu: 97…98 °C (760 mm Hg)
Hustota: 1,329 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07784220
CAS číslo: 378-71-2
UN: 1993
ADR: 3,III