2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1708-1G
PC1708-5G
PC1708-10G
APOSPC1708-1GEA
1040
CZK
APOSPC1708-1G
APOSPC1708-5G
APOSPC1708-10G
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Vzorec:
C₆H₄Cl₂FN Bod tání: 87 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09864666 CAS číslo: 443-93-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |