Tisk…
2-(Aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1681-1G PC1681-5G
APOSPC1681-1GEA 6520 CZK
APOSPC1681-1G APOSPC1681-5G
2-(Aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected 97%
2-(Aminomethyl)-4-fluorobenzeneboronic acid, N-BOC protected
Vzorec: C₁₂H₁₇BFNO₄
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659826
CAS číslo: 850568-64-8