Tisk…
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1664-25G PC1664-5G
APOSPC1664-25GEA 10750 CZK
APOSPC1664-25G APOSPC1664-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)propionitrile
Vzorec: C₅H₆F₃NO
Bod varu: 186 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07784292
CAS číslo: 272128-06-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III