Tisk…
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluoropyridine-4-carbonitrile, 4-Cyano-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
PC1649-1G PC1649-250MG
APOSPC1649-1GEA 4140 CZK
APOSPC1649-1G APOSPC1649-250MG
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinonitrile
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinonitrile
Vzorec: C₆F₄N₂
MW: 176,071 g/mol
Bod tání: 66…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075302
CAS číslo: 16297-07-7