Tisk…
3-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-(Difluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC1641-1G
APOSPC1641-1GEA 3110 CZK
APOSPC1641-1G
3-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
3-(Difluoromethyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₇BF₂O₂
MW: 171,937 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09864670
CAS číslo: 854690-87-2