Tisk…
3-Fluoro-5-isopropoxybenzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-5-isopropoxyphenylboronic acid, (3-Fluoro-5-isopropoxyphenyl)boronic acid
PC1609-1G PC1609-5G PC1609-25G
APOSPC1609-1GEA 2610 CZK
APOSPC1609-1G APOSPC1609-5G APOSPC1609-25G
3-Fluoro-5-isopropoxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-isopropoxybenzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₁₂BFO₃
MW: 197.999 g/mol
Bod tání: 136…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363781
CAS číslo: 1195945-65-3