Tisk…
3-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Borono-3-(difluoromethoxy)benzene, (3-(Difluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC1596-1G PC1596-10G PC1596-5G PC1596-25G
APOSPC1596-1GEA 2440 CZK
APOSPC1596-1G APOSPC1596-10G APOSPC1596-5G APOSPC1596-25G
3-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid 99%
3-(Difluoromethoxy)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187.936 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08706282
CAS číslo: 866607-09-2