Tisk…
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1593Y-10G PC1593Y-1G PC1593Y-5G
APOSPC1593Y-10GEA 2650 CZK
APOSPC1593Y-10G APOSPC1593Y-1G APOSPC1593Y-5G
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
2'-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Vzorec: C₉H₇BrF₃NO
Bod tání: 144…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067782
CAS číslo: 175135-49-6