Tisk…
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1583E-5G PC1583E-1G
APOSPC1583E-5GEA 2080 CZK
APOSPC1583E-5G APOSPC1583E-1G
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one 95%
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-one
Vzorec: C₄H₄BrF₃O
Bod varu: 93 °C (748 mm Hg)
Hustota: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00236599
CAS číslo: 382-01-4
UN: 1993
ADR: 3,III