Tisk…
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1583C-1G PC1583C-250MG
APOSPC1583C-1GEA 10350 CZK
APOSPC1583C-1G APOSPC1583C-250MG
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-ol 95%
3-Bromo-1,1,1-trifluorobutan-2-ol
Vzorec: C₄H₆BrF₃O
Bod varu: 130…132 °C
Hustota: 1,6771 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236598
CAS číslo: 382-00-3
UN: 1993
ADR: 3,III