Tisk…
3-Fluorophenylacetyl chloride 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(3-Fluorophenyl)ethanoyl chloride
PC1582-25G PC1582-5G PC1582-100G
APOSPC1582-25GEA 3970 CZK
APOSPC1582-25G APOSPC1582-5G APOSPC1582-100G
3-Fluorophenylacetyl chloride 97+%
3-Fluorophenylacetyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787556
CAS číslo: 458-04-8
UN: 1760
ADR: 8,III