Tisk…
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1574-10G PC1574-1G PC1574-5G PC1574-25G
APOSPC1574-10GEA 14020 CZK
APOSPC1574-10G APOSPC1574-1G APOSPC1574-5G APOSPC1574-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene 96%
2-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
Vzorec: C₈H₆BrF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458014
CAS číslo: 848360-85-0