Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Bromotetrafluoropropinoyl bromide, 2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropanoyl bromide
PC1567N-10G
PC1567N-5G
APOSPC1567N-10GEA
9960
CZK
APOSPC1567N-10G
APOSPC1567N-5G
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide 97%
Perfluoro-2-bromopropanoyl bromide
Vzorec:
C₃Br₂F₄O Bod varu: 88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00153722 CAS číslo: 41874-81-1 UN: 1760 ADR: 8,III |