Tisk…
Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2,4,5-trifluoro-m-anisate, 3-(Methoxycarbonyl)-2,5,6-trifluoroanisole
PC1522-1G PC1522-5G
APOSPC1522-1GEA 2480 CZK
APOSPC1522-1G APOSPC1522-5G
Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658272
CAS číslo: 136897-64-8