Methyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 2H-tetrafluorobenzoate
PC1521-1G
PC1521-25G
PC1521-5G
APOSPC1521-1GEA
662
CZK
APOSPC1521-1G
APOSPC1521-25G
APOSPC1521-5G
Methyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Methyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Vzorec:
C₈H₄F₄O₂ MW: 208,11 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06203829 CAS číslo: 5292-42-2 |