Tisk…
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-FMOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1517-1G PC1517-250MG
APOSPC1517-1GEA 2650 CZK
APOSPC1517-1G APOSPC1517-250MG
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-FMOC protected
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-FMOC protected
Vzorec: C₂₄H₁₉F₂NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00797580
CAS číslo: 205526-25-6