5-Chloro-2,4,6-trifluoroisophthalonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1506-1G
PC1506-250MG
PC1506-5G
APOSPC1506-1GEA
13530
CZK
APOSPC1506-1G
APOSPC1506-250MG
APOSPC1506-5G
5-Chloro-2,4,6-trifluoroisophthalonitrile
5-Chloro-2,4,6-trifluoroisophthalonitrile
Vzorec:
C₈ClF₃N₂ MW: 216,547 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06658269 CAS číslo: 1897-50-3 |