1-Bromo-2-methyl-4,4,4-trifluorobutane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1487-1G
PC1487-250MG
APOSPC1487-1GEA
9330
CZK
APOSPC1487-1G
APOSPC1487-250MG
1-Bromo-2-methyl-4,4,4-trifluorobutane
1-Bromo-2-methyl-4,4,4-trifluorobutane
Vzorec:
C₅H₈BrF₃ MW: 205,016 g/mol Bod varu: 115…117 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00190632 CAS číslo: 203302-90-3 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)