Tisk…
4-Chloro-2-fluoro-5-sulphamoylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1482-10G PC1482-1G PC1482-5G
APOSPC1482-10GEA 6020 CZK
APOSPC1482-10G APOSPC1482-1G APOSPC1482-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-sulphamoylbenzoic acid
4-Chloro-2-fluoro-5-sulphamoylbenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClFNO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03265327
CAS číslo: 4793-22-0