Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,5-Bis(trifluoromethyl)-2,4-dichloro-3-(dichloromethyl)benzene
PC1464-1G PC1464-5G
APOSPC1464-1GEA 2650 CZK
APOSPC1464-1G APOSPC1464-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2,6-dichlorobenzal chloride
Vzorec: C₉H₂Cl₄F₆
MW: 365.915 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094129
CAS číslo: 501657-11-0