Tisk…
3',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,5-Dichloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC1433-5G
APOSPC1433-5GEA 1700 CZK
APOSPC1433-5G
3',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
3',5'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅Cl₂FO
MW: 207,029 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427276
CAS číslo: 480438-93-5