3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC14291-100G
PC14291-25G
PC14291-50G
APOSPC14291-100GEA
5260
CZK
APOSPC14291-100G
APOSPC14291-25G
APOSPC14291-50G
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline
Vzorec:
C₆H₄Cl₂FN MW: 180,007 g/mol Bod tání: 53…56 °C Hustota: 1,5 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 109 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04039241 CAS číslo: 886762-39-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...