3,3,4,4,5,5-Hexafluoropentan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC14286-100MG
PC14286-25MG
APOSPC14286-100MGEA
29200
CZK
APOSPC14286-100MG
APOSPC14286-25MG
3,3,4,4,5,5-Hexafluoropentan-1-ol
3,3,4,4,5,5-Hexafluoropentan-1-ol
Vzorec:
C₅H₆F₆O MW: 196,091 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31800421 CAS číslo: 1639207-59-2 |