Tisk…
1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1414-1G PC1414-25G PC1414-5G
APOSPC1414-1GEA 3150 CZK
APOSPC1414-1G APOSPC1414-25G APOSPC1414-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[4-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Vzorec: C₁₂H₁₅F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368745
CAS číslo: 340759-27-5