1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-[(Piperazin-1-yl)methyl]-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC1411-1G
PC1411-25G
PC1411-5G
APOSPC1411-1GEA
3150
CZK
APOSPC1411-1G
APOSPC1411-25G
APOSPC1411-5G
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
1-[2-(Trifluoromethoxy)benzyl]piperazine
Vzorec:
C₁₂H₁₅F₃N₂O Bod varu: 78…80 °C (0,02 mm Hg) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368743 CAS číslo: 886762-54-5 |