3,4,5,6-Tetrafluorophthalimide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,3-Dioxo-4,5,6,7-tetrafluoroisoindoline, 4,5,6,7-Tetrafluoro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 4,5,6,7-Tetrafluoroisoindoline-1,3-dione
PC1405-1G
PC1405-25G
PC1405-5G
APOSPC1405-1GEA
2690
CZK
APOSPC1405-1G
APOSPC1405-25G
APOSPC1405-5G
3,4,5,6-Tetrafluorophthalimide
3,4,5,6-Tetrafluorophthalimide
Vzorec:
C₈HF₄NO₂ MW: 219,093 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00091519 CAS číslo: 652-11-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |