Tisk…

4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 99+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1393-1G PC1393-250MG PC1393-5G
APOSPC1393-1GEA 6620 CZK
APOSPC1393-1G APOSPC1393-250MG APOSPC1393-5G
4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 99+%
4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Vzorec: C₆H₃F₄N
MW: 165,088 g/mol
Bod varu: 130…131 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012345
CAS číslo: 16297-14-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR