Tisk…
1,1,1,2-Tetrafluoropropane (FC-254eb) 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1331-25G PC1331-5G
APOSPC1331-25GEA 21560 CZK
APOSPC1331-25G APOSPC1331-5G
1,1,1,2-Tetrafluoropropane (FC-254eb) 97%
1,1,1,2-Tetrafluoropropane (FC-254eb)
Vzorec: C₃H₄F₄
MW: 116,057 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09998069
CAS číslo: 421-48-7
UN: 3161
ADR: 2.1,