Tisk…
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: PTF-BAC, 4-(Dichloromethyl)benzotrifluoride
PC1305-25G PC1305-5G PC1305-1G
APOSPC1305-25GEA 19640 CZK
APOSPC1305-25G APOSPC1305-5G APOSPC1305-1G
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride 95%
4-(Trifluoromethyl)benzal chloride
Vzorec: C₈H₅Cl₂F₃
MW: 229,027 g/mol
Bod varu: 76 °C (8 mm Hg)
Bod tání: –3 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00274358
CAS číslo: 82510-98-3