Tisk…
N-[(2,3-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Benzoyl-3-(2,3-difluorophenyl)thiourea
PC1275-1G PC1275-5G
APOSPC1275-1GEA 3970 CZK
APOSPC1275-1G APOSPC1275-5G
N-[(2,3-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,3-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Vzorec: C₁₄H₁₀F₂N₂OS
MW: 292,304 g/mol
Bod tání: 140…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458007
CAS číslo: 887267-30-3