Tisk…
Butyl 2,2-difluoroacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1266-5G PC1266-25G
APOSPC1266-5GEA 3340 CZK
APOSPC1266-5G APOSPC1266-25G
Butyl 2,2-difluoroacetate 98%
Butyl 2,2-difluoroacetate
Vzorec: C₆H₁₀F₂O₂
MW: 152,139 g/mol
Bod varu: 137 °C
Hustota: 1,327 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094108
CAS číslo: 368-35-4
UN: 1993
ADR: 3,III