4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC1241-1G
PC1241-25G
PC1241-5G
APOSPC1241-1GEA
622
CZK
APOSPC1241-1G
APOSPC1241-25G
APOSPC1241-5G
4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride 95%
4-Chloro-2-fluorobenzyl chloride
Vzorec:
C₇H₅Cl₂F Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03412453 CAS číslo: 87417-71-8 UN: 3265 ADR: 8,III |