3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Iodo-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 3-Iodo-2-oxo-1,1,1-trifluoropropane
PC1233-1G
PC1233-5G
APOSPC1233-1GEA
5990
CZK
APOSPC1233-1G
APOSPC1233-5G
3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
3-Iodo-1,1,1-trifluoroacetone
Vzorec:
C₃H₂F₃IO MW: 237,947 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09998066 CAS číslo: 142921-30-0 UN: 2924 ADR: 3+8,II |