Tisk…
Pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1228-1G PC1228-250MG
APOSPC1228-1GEA 6250 CZK
APOSPC1228-1G APOSPC1228-250MG
Pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-morpholin-4-ylbenzoate
Vzorec: C₁₇H₁₂F₅NO₃
MW: 373.274 g/mol
Bod tání: 144…146.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09817462
CAS číslo: 921938-51-4